Print…
Samário 99.9% (baseado em traços de metais) 20-40 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
294780100 294780500
ACRO294780100EA 162 EUR
ACRO294780100 ACRO294780500
Samário 99.9% (baseado em traços de metais) 20-40 mesh
Samário
Fórmula: Sm
Ponto de ebulição: 1778 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1072 °C
Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08498
Encomendar
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %