Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13964.FF
13964.FI
13964.FFEA
182
EUR
13964.FF
13964.FI
Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011130
Fórmula:
Nd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011130 Número CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |