Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10248.FF
10248.FI
10248.FFEA
232
EUR
10248.FF
10248.FI
Neodymium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: ≈4.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011130
Fórmula:
Nd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011130 Número CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |