Print…
Lutetium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10228.FF 10228.FI
10228.FFEA 490 EUR
10228.FF 10228.FI
Lutetium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: ≈0.62g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Fórmula: Lu
Ponto de ebulição: 3000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1651…1675 °C
Densidade: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011098
Número CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05642