Holmium ≥99.9% (baseado nos metais), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44050.DJ
44050.HF
44050.DJEA
1220
EUR
44050.DJ
44050.HF
Holmium ≥99.9% (baseado nos metais), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.28g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Fórmula:
Ho Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011049 Número CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |