Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
42687.FF
42687.FI
42687.FFEA
345
EUR
42687.FF
42687.FI
Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Fórmula:
Ho Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011049 Número CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 UN: 3178 ADR: 4.1,II |