Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico destilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
41515.04
41515.09
41515.04EA
83.5
EUR
41515.04
41515.09
Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico destilado
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Dark gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Fórmula:
Ho Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011049 Número CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 UN: 3178 ADR: 4.1,II |