Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10210.FF
10210.FI
10210.FFEA
381
EUR
10210.FF
10210.FI
Holmium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: ≈1.65g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011049
Fórmula:
Ho Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011049 Número CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |