Holmium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00142.06
00142.14
00142.06EA
207
EUR
00142.06
00142.14
Holmium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), pedaços
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011049
Fórmula:
Ho Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011049 Número CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |