Gadolinium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40289.DH
40289.DJ
40289.HF
40289.DHEA
536
EUR
40289.DH
40289.DJ
40289.HF
Gadolinium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.25g/mm, Cast rod, diameter is approximate
MDL No.: MFCD00011022
Fórmula:
Gd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011022 Número CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |