Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
12397.FF
12397.FI
12397.FFEA
171
EUR
12397.FF
12397.FI
Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Fórmula:
Gd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011022 Número CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |