Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
12395.FF
12395.FI
12395.FFEA
183
EUR
12395.FF
12395.FI
Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Fórmula:
Gd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011022 Número CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |