Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.62 mm (0.024 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado sob árgon
00595.FF
00595.FI
00595.FFEA
205
EUR
00595.FF
00595.FI
Gadolinium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.62 mm (0.024 in)
Gadolinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged under argon
MDL No.: MFCD00011022
Fórmula:
Gd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011022 Número CAS: 7440-54-2 EINECS: 231-162-2 |