Europium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10175.FF
10175.FI
10175.FFEA
385
EUR
10175.FF
10175.FI
Europium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Europium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Physical Form: ≈0.82g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Fórmula:
Eu Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010992 Número CAS: 7440-53-1 EINECS: 231-161-7 UN: 3208 ADR: 4.3,II |