Erbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12386.FF
12386.FI
12386.FFEA
159
EUR
12386.FF
12386.FI
Erbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: ≈1.4g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010987
Fórmula:
Er Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010987 Número CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |