Erbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
00111.09
00111.18
00111.09EA
175
EUR
00111.09
00111.18
Erbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silvery grey
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010987
Fórmula:
Er Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010987 Número CAS: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |