Dysprosium ≥99.7% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40285.DH
40285.DJ
40285.DM
40285.HF
40285.DHEA
312
EUR
40285.DH
40285.DJ
40285.DM
40285.HF
Dysprosium ≥99.7% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dysprosium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7429-91-6
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.27g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Fórmula:
Dy Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010982 Número CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |