Dysprosium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
12382.FF
12382.FI
12382.FFEA
306
EUR
12382.FF
12382.FI
Dysprosium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Dysprosium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Fórmula:
Dy Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010982 Número CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1,III |