Dysprosium ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.62 mm (0.024 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
00592.FF
00592.FI
00592.FFEA
180
EUR
00592.FF
00592.FI
Dysprosium ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.62 mm (0.024 in)
Dysprosium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Fórmula:
Dy Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010982 Número CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1,III |