Print…
Dysprosium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
00106.09 00106.18
00106.09EA 160 EUR
00106.09 00106.18
Dysprosium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Fórmula: Dy
Peso Molecular: 162.5 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010982
Número CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1 III