Print…
Dysprosium ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00102.14 00102.22
00102.14EA 145 EUR
00102.14 00102.22
Dysprosium ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010982
Fórmula: Dy
Peso Molecular: 162.5 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010982
Número CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9