Print…
Cério, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
261041-100G 261041-25G
SIAL261041-100GEA 1010 EUR
SIAL261041-100G SIAL261041-25G
Cério, Sigma-Aldrich®
Cério
Fórmula: Ce
Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 795 °C
Densidade: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010924
Número CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II