Print…
Cério ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
44037.DJEA 440 EUR
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
Cério ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cério
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Fórmula: Ce
Peso Molecular: 140.12 g/mol
Ponto de ebulição: 3468
Ponto de Fusão: 795
Densidade: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010924
Número CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II