Cério ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43977.30
43977.A1
43977.30EA
230
EUR
43977.30
43977.A1
Cério ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Cério
Purity: 99%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Fórmula:
Ce Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 795 °C Densidade: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010924 Número CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1,II |