Cério ≥99.8% (baseado em metais excluindo Ta), hastes Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40284.DH
40284.DJ
40284.DM
40284.DHEA
365
EUR
40284.DH
40284.DJ
40284.DM
Cério ≥99.8% (baseado em metais excluindo Ta), hastes Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cério
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-45-1
Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Fórmula:
Ce Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 795 °C Densidade: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010924 Número CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1,II |