Print…
Cério ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10139.FF 10139.FI
10139.FFEA 293 EUR
10139.FF 10139.FI
Cério ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Cério
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈4.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Fórmula: Ce
Peso Molecular: 140.12 g/mol
Ponto de ebulição: 3468
Ponto de Fusão: 795
Densidade: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010924
Número CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II