Print…
Cério ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00065.18 00065.30
00065.18EA 198 EUR
00065.18 00065.30
Cério ≥99.8% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote
Cério
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Fórmula: Ce
Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 795 °C
Densidade: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010924
Número CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II