Print…
Iodo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
326143-100G 326143-10G
SIAL326143-100GEA 582 EUR
SIAL326143-100G SIAL326143-10G
Iodo, Sigma-Aldrich®
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036