Print…
Telúrio, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266418-100G 266418-25G 266418-500G
SIAL266418-100GEA 256 EUR
SIAL266418-100G SIAL266418-25G SIAL266418-500G
Telúrio, pó, Sigma-Aldrich®
Telúrio
Fórmula: Te
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4