Print…
Selénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
209643-250G 209643-50G
SIAL209643-250GEA 543 EUR
SIAL209643-250G SIAL209643-50G
Selénio, Sigma-Aldrich®
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: ∼685 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572