Print…
Selénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204307-100G 204307-20G 204307-5G
SIAL204307-100GEA 395 EUR
SIAL204307-100G SIAL204307-20G SIAL204307-5G
Selénio, Sigma-Aldrich®
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: ∼685 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572