Print…
Selénio ≥99.999% (baseado nos metais), bala amorfa, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10603.18 10603.30 10603.A1
10603.18EA 115 EUR
10603.18 10603.30 10603.A1
Selénio ≥99.999% (baseado nos metais), bala amorfa, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Selénio
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: ∼685 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572