Print…
Enxofre, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
213292-10G 213292-250G 213292-50G
SIAL213292-10GEA 85.4 EUR
SIAL213292-10G SIAL213292-250G SIAL213292-50G
Enxofre, Sigma-Aldrich®
Enxofre
Fórmula: S
Ponto de ebulição: 445 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113…119 °C
Densidade: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085316
Número CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059