Print…
Enxofre ≥99.5%, pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43766.A3 43766.36
43766.A3EA 213 EUR
43766.A3 43766.36
Enxofre ≥99.5%, pó -325 mesh
Enxofre
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Appearance: Yellow Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Fórmula: S
Ponto de ebulição: 445 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113…119 °C
Densidade: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085316
Número CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059