Print…
Enxofre 99.5+%, refinado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
201220025 201220100 201225000
ACRO201220025EA 72.2 EUR
ACRO201220025 ACRO201220100 ACRO201225000
Enxofre 99.5+%, refinado
Enxofre
Fórmula: S
Ponto de ebulição: 445 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085316
Número CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.50 %
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.08 %
Acidity ≤0.01 % (as H2SO4)