Print…
Enxofre 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 42.2 EUR
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Enxofre 99.999% (baseado em traços de metais)
Enxofre
Fórmula: S
Ponto de ebulição: 445 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085316
Número CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Encomendar
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %