Print…
Bismuto, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
265462-100G 265462-500G
SIAL265462-100GEA 107 EUR
SIAL265462-100G SIAL265462-500G
Bismuto, pó, Sigma-Aldrich®
Bismuto
Fórmula: Bi
Densidade: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134033
Número CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III