Bismuto ≥99.999% (baseado em metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10766.06
10766.14
10766.22
10766.06EA
107
EUR
10766.06
10766.14
10766.22
Bismuto ≥99.999% (baseado em metais), pó -200 mesh
Bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Fórmula:
Bi Densidade: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134033 Número CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |