Print…
Bismuto ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10111.36 10111.22
10111.36EA 256 EUR
10111.36 10111.22
Bismuto ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Bismuto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Fórmula: Bi
Densidade: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134033
Número CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III