Print…
Bismuto ≥99.5% (baseado em metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10110.22 10110.36 10110.A3
10110.22EA 68.7 EUR
10110.22 10110.36 10110.A3
Bismuto ≥99.5% (baseado em metais), pó -100 mesh
Bismuto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Fórmula: Bi
Densidade: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134033
Número CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III