Print…
Bismuto ≥99.997% (baseado em metais), grânulos 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado sob árgon
44807.22 44807.36 44807.A3
44807.22EA 176 EUR
44807.22 44807.36 44807.A3
Bismuto ≥99.997% (baseado em metais), grânulos 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismuto
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Fórmula: Bi
Ponto de ebulição: 1490 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 271…272 °C
Densidade: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134033
Número CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297