Print…
Antimónio 1-5 mm, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
452343-10G 452343-50G
SIAL452343-10GEA 222 EUR
SIAL452343-10G SIAL452343-50G
Antimónio 1-5 mm, Sigma-Aldrich®
Antimónio
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733