Print…
Antimónio ≥99.9999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
00428.06 00428.14 00428.22
00428.06EA 57.1 EUR
00428.06 00428.14 00428.22
Antimónio ≥99.9999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Antimónio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733