Print…
Estanho Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07806.0250 1.07806.1000
1.07806.0250EA 178 EUR
1.07806.0250 1.07806.1000
Estanho Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Estanho
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)