Print…
Estanho, pó esférico APS ∼ 0.1 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43461.22 43461.14
43461.22EA 872 EUR
43461.22 43461.14
Estanho, pó esférico APS ∼ 0.1 µm
Estanho
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587