Estanho ≥99.98% (baseado nos metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43341.BY
43341.BU
43341.BYEA
483
EUR
43341.BY
43341.BU
Estanho ≥99.98% (baseado nos metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Estanho
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-31-5
Molecular Formula: Sn
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈9.23g/cm
Density: 7.310
MDL No.: MFCD00133862
Fórmula:
Sn Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 232 °C Densidade: 7,310 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00133862 Número CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |