Print…
Estanho ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 649 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Estanho ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Estanho
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587