Print…
Estanho ≥98.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41604.CL 41604.VA 41604.VE
41604.CLEA 469 EUR
41604.CL 41604.VA 41604.VE
Estanho ≥98.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Estanho
Purity: 98.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈8.2g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587