Print…
Estanho ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 51.1 EUR
11906.G1 11906.G5 11906.G9
Estanho ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Estanho
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587