Print…
Estanho ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11456.FI 11456.GH
11456.FIEA 252 EUR
11456.FI 11456.GH
Estanho ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Estanho
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Fórmula: Sn
Ponto de ebulição: 2270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 232 °C
Densidade: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133862
Número CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587